PRIH3239D2B0
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(7,8-dihydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)-3H-benzo[f]chromen-3-one
About This Item
Iupac Name
2-(7,8-dihydroxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)-3H-benzo[f]chromen-3-one
Inchi Code
1S/C22H12O6/c23-17-7-6-13-14(10-19(24)28-21(13)20(17)25)16-9-15-12-4-2-1-3-11(12)5-8-18(15)27-22(16)26/h1-10,23,25H
InChI
TZUYEQOVHVONQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)