PRIH303126EE
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(4-Ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yloxy)-propionic acid methyl ester
About This Item
Peso molecolare:
290.32
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-[(4-ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoate
Inchi Code
1S/C16H18O5/c1-5-11-8-14(17)21-13-7-9(2)6-12(15(11)13)20-10(3)16(18)19-4/h6-8,10H,5H2,1-4H3
InChI
XFZIDEUTEBMDLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR331749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)