Documenti fondamentali
PRIH11AAF2AF
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4,7,7-trimethyl-3-oxo-N-pyridin-3-ylbicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
About This Item
Peso molecolare:
272.35
Numero MDL:
Iupac Name
4,7,7-trimethyl-3-oxo-N-(3-pyridinyl)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c1-14(2)15(3)6-7-16(14,9-12(15)19)13(20)18-11-5-4-8-17-10-11/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI
ZZPIBFPKCFGZFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR278513
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)