Documenti fondamentali
PRIH039FD654
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(dimethylamino)ethanesulfonic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(dimethylamino)ethanesulfonic acid
Inchi Code
1S/C4H11NO3S/c1-5(2)3-4-9(6,7)8/h3-4H2,1-2H3,(H,6,7,8)
InChI
CFAFEJHONLMPQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR256719
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)