Documenti fondamentali
PRI444789116
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-Benzofuran-2-yl-4,4,4-trifluoro-butane-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.18
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1-benzofuran-2-yl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)11(17)6-8(16)10-5-7-3-1-2-4-9(7)18-10/h1-5H,6H2
InChI
YESCVJOGSAMICZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR194300
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)