Documenti fondamentali
PRI424050210
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-(6-methoxy-5-methylpyridin-3-yl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.29
Numero MDL:
Iupac Name
5-(6-methoxy-5-methylpyridin-3-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-8-5-9(6-13-12(8)15-2)11-4-3-10(7-14)16-11/h3-7H,1-2H3
InChI
LTJLHOOOWDUOQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR052752
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)