Vai a
VPMHADAPSF
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
6 pkg
Spedizione prevista il29 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
266,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
266,00 €
Spedizione prevista il29 settembre 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1.5 in. Sanitary Fittings,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings for feed/permeate port
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Sanitary Fittings