Vai a
VCWP02500
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,1 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Membrana filtrante MF-Millipore da 0,1 µm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 filters
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
339,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.1 μm pore size, 74 % porosity
Material:
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
agency
in accordance with ASTM® D5755
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: VCWP
Costituite da miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa, le membrane MF-Millipore sono tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore a quello dei filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Microdialisi di DNA e di proteine
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può ricorrere alla filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative locali vigenti.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
VCWP04700VCWP09025VCWP01300
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
pore size
74 % porosity, 0.1 μm pore size
pore size
74 % porosity, 0.1 μm pore size
pore size
74 % porosity, 0.1 μm pore size
parameter
75 °C max. temp., 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 0.4 L/min-cm2 air flow rate
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
13 mm
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)