Vai a
SCM142
Lisato di piastrine umane PLTMax
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 500ml.
Sinonimo/i:
PLTMax hPL, hPL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
1.740,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32011203
1.740,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Il lisato di piastrine umane PLTMax, un integratore ricco di fattori di crescita, costituisce un′alternativa superiore al siero fetale bovino (FBS) per la coltura di cellule staminali mesenchimali (MSC) umane. È possibile ottenere una crescita ottimale delle MSC con il 5% di lisato di piastrine umane PLTMax. Il lisato di piastrine umane PLTMax è stato usato per la proliferazione efficiente di cellule staminali mesenchimali derivate da altre specie incluse quelle murine, di coniglio e porcine.
Il lisato di piastrine umane PLTMax deriva da piastrine umane normali di donatore raccolte presso centri ematologici negli USA. Unità di più donatori vengono aggregate in lotti di grandi dimensioni e lavorate per realizzare un prodotto coerente. Nella preparazione del lisato di piastrine umane PLTMax si usa eparina (porcina) approvata per l′uso endovenoso nell′uomo. Questo prodotto contiene materiali di derivazione umana e deve essere trattato come potenzialmente infettivo. Nella manipolazione e nello smaltimento si devono applicare le precauzioni universali per i campioni biologici.
Application
Istruzioni per l′uso
• Aggiungere eparina ai terreni fino a una concentrazione di 2 U/mL. Se non si aggiunge eparina alcuni terreni possono coagulare.
• Per la proliferazione ottimale delle cellule staminali mesenchimali umane, aggiungere al terreno di coltura cellulare abituale, come DMEM e αMEM, il lisato di piastrine umane PLTMax al 5% vol/vol.
• Porre le cellule nelle piastre, circa 1,5x10^3 cellule per cm2.
• Non consentire alla confluenza delle MSC primarie di superare l′80%.
Formazione di particolato
• Il prodotto è stato filtrato in asepsi con filtri da 0,2 µm. Dopo lo scongelamento si osserveranno dei particolati. La formazione di particolato è normale e non influirà sulle prestazioni, anche nel caso di particolati di grandi dimensioni. Si sconsiglia la filtrazione.
• Per ridurre la formazione di particolati, mantenere al minimo i cicli di congelamento e scongelamento e la conservazione prolungata a 4 °C. In qualche caso, se lo si desidera, si può neutralizzare la formazione del particolato con una breve incubazione a 37 °C.
Analysis Note
Il lisato di piastrine umane PLTMax è prodotto con materie prime di ottima qualità. Tutti i materiali di derivazione umana sono ottenuti da stabilimenti sottoposti a ispezioni governative e sono di origine statunitense. Ogni unità da donatore è stata approvata per l′uso umano e analizzata per la presenza di malattie infettive inclusi HIV-1, HIV-2, HIV-NAT, HCV, HBsAg e RPR per la sifilide.
Ogni lotto viene esaurientemente analizzato per i seguenti parametri:
pH: 6,8-7,8
Proteine totali: 4,0-6,5 g/dL
Endotossina USP<8>: <10 EU/mL
Micoplasma: non rilevata
Test di sterilità: negativo per la proliferazione
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H9661P4306P3201
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lisato di piastrine umane PLTMax
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. PLTMaxを使用して実験をしているのですが、PRPとの性質の違いはありますか。一般的に使用されているPRPとの違いをご教示ください。(製法や、ヘパリン以外の添加物などあれば教えていただきたいです。)
    1 risposta
    1. The main difference is that PRP contains "whole" platelets (a type of blood cell), while PLTMax is a platelet "Lysate" i.e., it is a platelet "extract" that contains platelet growth factors rather than whole platelet cells.
      The manufacturing process for SCM142 is summarized below. An appropriate lysis buffer is used to lyse the platelets to prepare the lysate/extract. Further details are proprietary.
      Please see the details below:
      1. PRP stands for Platelet-rich plasma.
      "Platelet-rich plasma consists of two elements: plasma, or the liquid portion of blood, and platelets, a type of blood cell that plays an important role in healing throughout the body. Platelets are well-known for their clotting abilities, but they also contain growth factors that can trigger cell reproduction and stimulate tissue regeneration or healing in the treated area. Platelet-rich plasma is simply blood that contains more platelets than normal.
      To create platelet-rich plasma, clinicians take a blood sample from the patient and place it into a device called a centrifuge that rapidly spins the sample, separating the other components of the blood from the platelets and concentrating them within the plasma".
      This information can be accessed in the link below:
      https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/plateletrich-plasma-prp-treatment#:~:text=Platelet%2Drich%20plasma%20(PRP)%20injections%20are%20gaining%20popularity%20for,healing%20in%20a%20specific%20area.
      2. The following information below is found for Product SCM142 on the Product Detail Page:
      PLTMax® Human Platelet Lysate is a growth factor-rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. Optimal growth of MSCs can be achieved with 5% PLTMax Human Platelet Lysate. PLTMax Human Platelet Lysate has been used to effectively grow mesenchymal stem cells derived from other species, including mice, rabbits, and porcine.
      PLTMax Human Platelet Lysate is derived from normal human donor platelets collected at U.S. blood centers. Multiple donor units are pooled in large batch sizes and manufactured to produce a consistent product. Heparin (porcine), approved for human intravenous use, is used to prepare PLTMax Human Platelet Lysate. This product contains human-derived materials and must be treated as potentially infectious. Universal precautions for biological samples should be used in handling and disposal.