Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.030,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32161000
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Origine del prodotto: cellule ES umane (linea cellulare MEL-1).
Application
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Ricerca su cellule staminali
Include 1 milione di cellule staminali mesenchimali umane (derivate da cellule hES) vitali.
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono definite come una popolazione di cellule progenitrici, aderenti e pluripotenti con capacità di autorinnovarsi e di differenziarsi in numerose linee cellulari mesenchimali discendenti. Specifici saggi in vitro hanno dimostrato che le cellule staminali mesenchimali si differenziano prontamente nei tipi cellulari specializzati che formano il tessuto osseo, cartilagineo, adiposo, tendineo e muscolare. Le cellule staminali mesenchimali sono state isolate da midollo osseo, tessuto adiposo dermico e altri tessuti connettivi di persone adulte. L′isolamento delle MSC da queste fonti tipicamente richiede procedure invasive e la disponibilità di un donatore idoneo. Il numero di MSC isolabili da un solo donatore e la capacità di proliferazione a lungo termine sono i fattori limitanti. Le cellule staminali mesenchimali derivate dalle cellule staminali embrionali umane rappresentano una fonte alternativa interessante di cellule con capacità di differenziazione in più linee di discendenza a cui attingere in maniera potenzialmente illimitata.
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) umane di EMD Millipore sono derivate dalle cellule staminali embrionali umane (hESC) MEL-1. Le cellule proliferano come monostrato cellulare adeso e possono essere amplificate per un numero massimo di 10 passaggi. Le MSC derivate da ESC umane esprimono gli appropriati marcatori delle MSC, ossia H-CAM (CD44), STRO-1, Thy-1 (CD90) e M-CAM (CD146), e non esprimono i marcatori di superficie delle cellule emopoietiche, ossia CD14 (presente sui leucociti) e CD19 (presente sui linfociti B) e i marcatori delle cellule pluripotenti, Oct-4 e SSEA-4. Le cellule sono facilmente differenziabili in adipociti e osteociti.
Le cellule staminali mesenchimali umane crioconservate di EMD Millipore (N° Cat. SCC036) si possono amplificare con ottimi risultati in terreno a bassa concentrazione di siero (Kit di terreno completo FibroGRO LS per la coltura di fibroblasti umani, N° Cat. SCMF002). Per le applicazioni che richiedono l′assenza di siero, le cellule sono amplificabili anche in terreno privo di siero (Kit di terreno completo FibroGRO per la coltura di fibroblasti umani, N° Cat. SCMF001).
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) umane di EMD Millipore sono derivate dalle cellule staminali embrionali umane (hESC) MEL-1. Le cellule proliferano come monostrato cellulare adeso e possono essere amplificate per un numero massimo di 10 passaggi. Le MSC derivate da ESC umane esprimono gli appropriati marcatori delle MSC, ossia H-CAM (CD44), STRO-1, Thy-1 (CD90) e M-CAM (CD146), e non esprimono i marcatori di superficie delle cellule emopoietiche, ossia CD14 (presente sui leucociti) e CD19 (presente sui linfociti B) e i marcatori delle cellule pluripotenti, Oct-4 e SSEA-4. Le cellule sono facilmente differenziabili in adipociti e osteociti.
Le cellule staminali mesenchimali umane crioconservate di EMD Millipore (N° Cat. SCC036) si possono amplificare con ottimi risultati in terreno a bassa concentrazione di siero (Kit di terreno completo FibroGRO LS per la coltura di fibroblasti umani, N° Cat. SCMF002). Per le applicazioni che richiedono l′assenza di siero, le cellule sono amplificabili anche in terreno privo di siero (Kit di terreno completo FibroGRO per la coltura di fibroblasti umani, N° Cat. SCMF001).
Preparation Note
Le cellule staminali mesenchimali umane (derivate da cellule hES) (N° Comp. SCC036) vanno conservate in azoto liquido. Si raccomanda di non usare le cellule oltre il decimo passaggio.
M
M
Analysis Note
Le cellule staminali mesenchimali umane di EMD Millipore sono derivate dalle cellule staminali embrionali umane MEL-1 e ne è stato confermato l′alto livello di espressione delle molecole di superficie cellulare H-CAM (CD44), M-CAM (CD146), THY-1 (CD90), e STRO-1 e l′assenza dei marcatori di superficie delle cellule emopoietiche e pluripotenti CD14 (presente su leucociti), CD19 (presente sui linfociti B) e Oct-4 e SSEA-4 (presenti sulle cellule ES umane indifferenziate). Ne è stata anche confermata la capacità di autorinnovamento e di differenziazione in più linee di discendenza (per i dati rappresentativi consultare le figure riportate nel manuale del prodotto). Il bandeggio G su 20 cellule in metafase ha evidenziato che le cellule presentano un cariotipo normale. Sono risultate anche negative per la presenza di micoplasma.
Other Notes
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/restrictedcelluse. This product may not be: re-engineered or copied; used to make derivatives, modifications or functional equivalents; used to obtain patents or other IP claiming use of the product; used to develop, test, or manufacturer a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c