Vai a
PHCC20060
Contacellule automatizzato palmare Scepter 2.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter Cell Counter Sensors
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
General description
Il contacellule Scepter fornisce conteggi cellulari rapidi in un formato palmare facile da usare. Le istruzioni a video guidano durante il processo di campionamento e in meno di 40 secondi mostrano i dati su concentrazione cellulare, diametro medio, volume medio e un istogramma che visualizza le informazioni sulla popolazione della coltura. Il dispositivo memorizza fino a 72 conteggi che possono essere scaricati sul computer e caricati in Excel per un′ulteriore manipolazione.
È inclusa una CONFEZIONE GRATUITA di sensori da 60 μM.
Il contacellule palmare automatico Scepter 2.0 offre un metodo rapido e comodo per il conteggio di cellule e particelle ed è compatibile con i sensori da 40 e 60 μM. Il sistema sfrutta il principio di Coulter con un formato miniaturizzato e palmare che consente un rapido conteggio delle cellule; le misurazioni che un tempo richiedevano 10 minuti adesso si portano a termine in meno di 30 secondi. L′utente prepara una diluizione della coltura cellulare di interesse e aspira un campione della diluizione nel sensore Scepter servendosi del contacellule Scepter.
Lo schermo del contacellule Scepter’ mostra le seguenti informazioni:
Concentrazione delle cellule
Dimensioni medie delle cellule
Volume medio delle cellule
Istogramma della distribuzione di dimensioni o volume
Questo sistema è destinato unicamente alla ricerca ed è stato testato con i tipi di cellule rappresentative di quelle in uso attualmente.
Application
Categoria di ricerca
Coltura cellulare
Conteggi cellulari rapidi con uno strumento palmare facile da usare, include una confezione da 60 μm di sensori per contacellule Scepter
Other Notes
1 contacellule Scepter
1 flaconcino di microsfere per il test
1 cavo USB
1 software scaricabile
2 O-ring
50 sensori (60 µM)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)