Vai a
MX1583C
Molecular Sieve, Type 3A
bead size 4-8 mesh
Sinonimo/i:
Molecular Sieve
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23201100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
beads
bead size
4-8 mesh
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
4-8 Mesh Beads
Application
4-8 Mesh Beads
for Drying
Analysis Note
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c