Vai a
MX1458
Dimetil solfossido
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
EC Index Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.01%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Analysis Note
AppearanceClear, colorless liquidAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.01% maxTitrable acid0.001meq/g maxWater (H2O)0.1% max
Disclaimer
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetil solfossido
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup