Vai a
MX1392
NMP
Biosynthesis OmniSolv®
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-Pyrrolidone,, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, FM approval
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.7% (GC)
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1-Methyl-2-pyrrolidone, Biosynthesis OmniSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
impurities
≤1.0 μeq/g Titrable base, ≤200 ppm Water (H2O), ≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
color
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00, λ: 280 nm Amax: ≤0.50, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 325 nm Amax: ≤0.05, λ: 350 nm Amax: ≤0.03, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biosynthesis OmniSolv®
MX1392P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Amines (as dimethylamine)5ppm maxAssay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardResidue after ignition10ppm maxTitrable base1.0µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 280 nm0.50AU maxUV Abs. at 300 nm0.10AU maxUV Abs. at 325 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.03AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)200ppm max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)