This product is a pack of 10 gels.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Spedizione prevista il12 giugno 2026daMerck S.p.A | 102,00 € |
Informazioni su questo articolo
102,00 €
Spedizione prevista il12 giugno 2026Dettagli
Nome del prodotto
Gel precolato mPAGE® Bis-Tris 12%, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 10 well
cassette W × L
10 μL × 8 μL
gel thickness
1 mm
well maximum volume
80 μL
well wells
10 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
- Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Application
Gel bis-tris 12% mPAGE per la separazione ad alta risoluzione di proteine
- Caricare fino a 80 μL di campione/pozzetto
- Tempo di corsa regolare 30 min (MES, 180V) o 34 min. (MOPS, 200V)
- Se usata con i sistemi Bio-Rad Mini-PROTEAN invertire le guarnizioni
- Con il sistema Xcell SureLock o altri sistemi compatibili utilizzare l'adattatore (MPTA).
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System | compatibility mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System |
| cassette W × L 10 μL × 8 μL | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm | cassette W × L 10 cm × 8 cm |
| well maximum volume 80 μL | well maximum volume 60 μL | well maximum volume 40 μL | well maximum volume 40 μL |
| gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm | gel thickness 1 mm |
| shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. | shelf life 18 mo. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel precolato mPAGE® Bis-Tris 12%
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
How many gels are in a pack?
1 risposta-