Vai a
MISELLABSE
Sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials
Europe
Sinonimo/i:
Sistema di etichettatura per laboratorio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Spedizione prevista il10 agosto 2026daMerck S.p.A
3240,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
IA.21
UNSPSC Code:
44102408
3240,00 €
Spedizione prevista il10 agosto 2026Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
General description
Altre note
Per utenti attuali delle stampanti ZD620 e ZD621: è possibile effettuare qui il download del software aggiornato per il sistema di etichettatura per il laboratorio “MilliSentials” (con la possibilità di stampare i codici a barre).
Il sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials offre una soluzione completa per l'etichettatura con etichette specifiche per il laboratorio, una stampante compatta con funzionalità Wi-Fi e un software di etichettatura per laboratorio progettato su misura. Le etichette per il laboratorio sono in grado di sopportate temperature che vanno da -196 °C (azoto liquido) a 100 °C (acqua bollente) e garantiscono la resistenza ai solventi chimici aggressivi (compresi etanolo, DMSO, xilene). Sono state inoltre progettate con forature che consentono l'adattamento a un'ampia gamma di contenitori da laboratorio tra cui provette per microcentrifuga, fiale per criogenia, piastre di petri, piastre per colture cellulari e flaconi di reagenti. Il software personalizzato contiene modelli predefiniti di etichette per i recipienti di laboratorio, consente di salvare le etichette per una rapida stampa ripetuta e dispone di una funzione di caricamento di fogli elettronici per la stampa di grandi lotti. Il sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials è uno strumento completo di etichettatura progettato specificamente per il laboratorio.
Proprietà
1. Stampante per laboratorio MilliSentials
Larghezza: 202 mm (8,0 in)
Altezza: 192 mm (7,5 in)
Peso: 2,5 kg (5,5 lb)
Connessione / Comunicazione: USB, F802.11ac Wi-Fi, Bluethooth 4.1
Risoluzione: 300 dpi
Alimentazione: a rilevamento automatico (conforme a PFC), 100-240 V CA, 50-60 Hz
Garanzia: 3 anni
2. Etichette adattabili per il laboratorio MilliSentials
Etichetta: Etichette adattabili per il laboratorio MilliSentials
Contenitori compatibili: provette da 0,5 mL, provette da 0,6 mL, flaconcini per HPLC, provette da 1 mL, provette da 2 mL, fiale per criogenia, piastre, piastre di petri, provette a fondo conico da 15 mL, provette a fondo conico da 50 mL, qualsiasi contenitore con volume maggiore di 5 mL
Intervallo di temperatura: da -196 °C a 100 °C
Compatibilità chimica: Acqua, alcol isopropilico (≤95%), etanolo (≤95%), dimetilsolfossido (≤70%), metanolo (≤95%), acetonitrile (≤75%), candeggina (≤70%), xilene (≤95%), acetone (≤95%)
3. Nastro da stampante per il laboratorio MilliSentials
Capacità del nastro: ~6400 etichette stampabili da 1 rotolo di nastro
4. Software per sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials - chiavetta USB
Software: Software per sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials
Compatibilità del software: Microsoft Windows 10 OS, versione 1909 OS Build 18363.1016; Macintosh(Mac) macOS Catalina, versione 10.15.6
Application
Etichettatura dei campioni di laboratorio
Other Notes
1. Stampante per laboratorio MilliSentials
2. Etichette adattabili per il laboratorio MilliSentials - 1 rotolo
3. Nastro da stampante per il laboratorio MilliSentials - 1 rotolo
4. Software per sistema di etichettatura per il laboratorio MilliSentials - chiavetta USB
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MISELLABSLMISELADLA