Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μg | Spedizione prevista il04 giugno 2026daMerck S.p.A | 416,00 € |
Informazioni su questo articolo
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F11, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATE1(11101)
General description
Immunogen
Application
Trasduzione del segnale
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare le isoforme di ATE1 e ATE1 in lisato di tessuto estratto da fegato di topo (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Immunocitochimica: è stato usato un lotto rappresentativo di questo anticorpo per l′immunocolorazione e la preparazione di estratti cellulari di fibroblasti embrionali immortalizzati di topo derivati da embrioni di topo wild-type e Ate1 -/- (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Saggio di Western blotting: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato ATE1 in 10 µg di lisato di cellule HepG2.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ATE1(11101) | Gene Information human ... ATE1(11101) | Gene Information human ... ATF1(466) | Gene Information human ... MTOR(2475) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone 6F11, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone F11, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity rabbit, horse, dog, rat, guinea pig, human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c