MABS409
Anti-NFATc1 Antibody, clone 7A6
clone 7A6, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1, NF-ATc1, NFATc1, NFAT transcription complex cytosolic component, NF-Atc, NFATc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFATC1(4772)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescent Analysis: A representative lot detected human NFATc1 in Immunofluorescence. (Timmerman LA, et al. 1997.)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected in Jurkat, human Th1, and mouse Th1 cell extracts.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2