MABS1981
Anti-TfR2 Antibody, clone 9F8-1C11
clone 9F8 1C11, from mouse
Sinonimo/i:
Transferrin receptor protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F8 1C11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFR2(7036)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Tfr2 in Immunohistochemistry applications (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tfr2 in Western Blotting applications (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14; Byrne, S.L., et. al. (2013). PLoS One. 8(7):e70199; Zhao, N., et. al. (2013). Biochemistry. 52(19):3310-9).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Tfr2 in Immunoprecipitation applications (Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14; Johnson, M.B., et. al. (2004). Blood. 104(13):4287-93).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tfr2 in 10 µg of K562 cell lysaste.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1