Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
mAb11-24, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb11-24, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGHMBP2(3508)
General description
Immunoglobulin mu-binding protein 2 (IGHMBP2) è una proteina che lega gli acidi nucleici, sia RNA che DNA. La proteina matura contiene un dominio elicasico RNA/DNA dipendente dall'ATP, un dominio R3H di legame per gli acidi nucleici a singolo filamento e un dominio a dito di zinco. In accordo con la presenza di tali domini funzionali, i dati in vitro suggeriscono che questa proteina sia coinvolta in una serie di funzioni cellulari quali attivazione della trascrizione, replicazione del DNA, switch isotipico, splicing del pre-mRNA, e traduzione.
~110 kDa osservati. La banda osservata a ~ 60 kDa potrebbe corrispondere ad un frammento proteolitico di IGHMBP2. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
Immunogen
Proteina ricombinante corrispondente alla IGHMBP2 umana.
Application
Analisi di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IF. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in IP. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
L'anticorpo anti-IGHMBP2, clone11-24 è un anticorpo monoclonale di topo per il rilevamento di IGHMBP2, nota anche come immunoglobulin mu binding protein 2 e DNA-binding protein SMUBP-2. E′ validato in WB, ICC e IP.
Physical form
Formato: purificata
Analysis Note
Valutato con metodica Western blot su lisati di cellule Hek293.
Western blotting: Questo anticorpo usato alla concentrazione 0,5 µg/mL ha rilevato IGHMBP2 in 10 µg di lisato di cellule Hek293.
Western blotting: Questo anticorpo usato alla concentrazione 0,5 µg/mL ha rilevato IGHMBP2 in 10 µg di lisato di cellule Hek293.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c