Vai a
MABC684
Anticorpo anti-SOD1, clone 6F5
ascites fluid, clone 6F5, from mouse
Sinonimo/i:
ALS, SOD, ALS1, IPOA, homodimerSuperoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
478,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6F5, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
5
478,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1508
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
6F5, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOD1(6647)
General description
La superossido dismutasi 1 (SOD1), detta anche superossido dismutasi [Cu-Zn] per distinguerla dalla SOD2 che si avvale del manganese come cofattore, è la forma citosolica dell′enzima che catalizza la scissione del superossido in ossigeno e perossido di idrogeno ed è il principale enzima antiossidante nell′uomo. Per esplicare la sua funzione, SOD1 si serve di cofattori, e una proteina in particolare è di vitale importanza per il suo corretto funzionamento. La proteina chaperone del rame (CCS) è una metalloproteina che rilascia il rame specificamente a SOD1 e che può attivare SOD1 tramite l′inserimento diretto del cofattore rame. È interessante sottolineare che difetti a carico di SOD1 sono la causa di una forma di SLA (sclerosi laterale amiotrofica o malattia di Lou Gherig) e che vi sono molte ricerche incentrate sulla comprensione di come una SOD1 iperattiva o ipoattiva possa contribuire alla malattia. L′anticorpo monoclonale anti-SOD1 di EMD-Millipore è stato testato con le tecniche di Western blotting su lisati di cellule HeLa, NIH3T3, A549 e A431 e di immunocitochimica in fluorescenza su cellule PANC1, SKBR-3 e 3T3-L1 in coltura. L'anticorpo è stato testato anche nella citometria a flusso su cellule A431 in coltura.
Visualizzato a ~18 kDa. In alcuni lisati possono comparire bande non caratterizzate.
Immunogen
Frammento ricombinante purificato della proteina SOD1 umana espresso in E. coli.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
L′anticorpo anti-SOD1, clone 6F5, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico indirizzato contro la superossido dismutasi & è stato testato in saggi di Western blotting, ICC & e citometria a flusso.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:200-1.000 ha permesso di rivelare SOD1 in cellule PANC-1, SKBR-3 e 3T3-L1.
Saggio di citometria a flusso: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:200-400 ha rilevato SOD1 in cellule A431 non deprivate di siero.
Sarà cura utente finale stabilire le diluizioni di lavoro e i protocolli ottimali.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Physical form
IgG1 monoclonali di topo in fluido ascitico contenente azoturo di sodio allo 0,1%.
Non purificato
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20°C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Controllo
Lisati di cellule HeLa, NIH/3T3, A549 e A431
Saggiata mediante Western blotting su lisati di cellule HeLa, NIH/3T3, A549 e A431.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:500-2.000 ha permesso di rivelare SOD1 in lisati di cellule HeLa, NIH/3T3, A549 e A431.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB1406464SAB1409700SAB5700626
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... SOD1(6647)
Gene Information
human ... SOD1(6647)
Gene Information
human ... SOD1(6647)
Gene Information
human ... SOD1(6647)
clone
6F5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10D5, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c