Vai a
MABC602
Anticorpo anti-catena pesante della ferritina, clone 1-2.3.1.2
clone 1-2.3.1.2, from mouse
Sinonimo/i:
Ferritin heavy chain, Ferritin H subunit, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin heavy chain, N-terminally processed
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il03 giugno 2026daMerck S.p.A
497,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1-2.3.1.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
497,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2026Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2695
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1-2.3.1.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FTH1(2495)
General description
La ferritina è una proteina intracellulare molto grande costituita da più unità e ampiamente espressa, che immagazzina il ferro e lo rilascia in modo controllato. Questa proteina è prodotta da quasi tutti gli organismi viventi in forme diverse. Negli esseri umani, agisce come un tampone contro la carenza e l'eccesso di ferro. La ferritina è un complesso proteico a più subunità (24 oligomeri) composto da catene grandi (pesanti) e piccole (leggere). È principalmente una proteina intracellulare. Le subunità piccole e grandi della ferritina nei vertebrati hanno un peso molecolare apparente rispettivamente di 19 kDa o 21 kDa; le loro sequenze sono omologhe per circa il 50%. Quando la ferritina non è legata al ferro, la proteina è chiamata apoferritina. Le mutazioni associate alla catena pesante della ferritina contribuiscono alla sindrome chiamata emocromatosi tipo 5, un disturbo del metabolismo del ferro che comporta un accumulo eccessivo di ferro all′interno dei tessuti, il che provoca svariati sintomi che tuttavia si manifestano tardi nella vita.
Visualizzato a circa 21 kDa. Può comparire una banda a circa 200 kDa non caratterizzata
Immunogen
Proteina ricombinante corrispondente alla catena pesante della ferritina umana.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la catena pesante della ferritina in tessuto tonsillare umano e nel midollo osseo umano.
Immunoistochimica: con un lotto rappresentativo è stata individuata la catena pesante della ferritina nei blasti eritroidi nel tessuto ottenuto da leucemia mieloide acuta M6, nei macrofagi ottenuti da tessuto linfonodale e nei macrofagi tumorali e associati ai polmoni (Wang, W., et al. (2013). Histopahtology. 62:931–940).
Questo anticorpo anti-catena pesante della ferritina, clone 1-2.3.1.2, è convalidato per l′uso in Western blotting e immunoistochimica per la rivelazione della catena pesante della ferritina.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Physical form
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting in lisato di cellule U251.
Western blotting: una concentrazione pari a 0,5 µg/mL di questo anticorpo ha permesso di rivelare la catena pesante della ferritina in 10 µg di lisato di cellule U251.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB1409042SAB1405830SAB1410457
Gene Information
human ... FTH1(2495)
Gene Information
human ... FTH1(2495)
Gene Information
human ... FTH1(2495)
Gene Information
human ... FTH1(2495)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
1-2.3.1.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c