JR-1L-BK
Intermediates for Further Manufacturing Use (FFMU) - RHCE (Rh) Specificities
Anti-C from the clone MS-35, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinonimo/i:
Anti-c (clone MS-35), FFMU
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
MS-35, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 1 L
Concentrazione
1-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1