Vai a
HATF09025
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Membrana di trasferimento Immobilon®-NC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
184,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pore size:
0.45 μm pore size, 79 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
184,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm, Immobilon®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter, white filter
description
90 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
technique(s)
western blot: suitable
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
Immobilon®
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
capacity
117 μg/cm2 (insulin), 160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
bubble point
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
detection method
colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
Application
  • Soluzioni biologiche
  • Contatto con cellule
  • Volumi estremamente ridotti che necessitano di superfici prive di tensioattivi
  • Isolamento di particelle pseudovirali in acque reflue
  • Microplastiche nelle acqua di grado analitico
  • Binding di acidi nucleici, incluso l′eDNA
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HATF10050HATF01300HATF14250
description
Immobilon®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Immobilon®, filter diam. 100 mm, hydrophilic
description
Immobilon®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Immobilon®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
diam.
90 mm
diam.
100 mm
diam.
13 mm
diam.
142 mm
pore size
79 % porosity, 0.45 μm pore size
pore size
79 % porosity, 0.45 μm pore size
pore size
79 % porosity, 0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
parameter
60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 4 L/min-cm2 air flow rate
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 60 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
75 °C max. temp., 60 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 60 mL/min-cm2 water flow rate
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), white filter, plain filter
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter
material
white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), white filter, plain filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)