FR180380624
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-030 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
Detector Particles, Fluorescent Beads
Scegli un formato
528,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
528,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 10-1000 mL (dark bottle)
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Concentrazione
1% solids
tecniche
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Colore
fluorescent red
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diametro delle microsfere
0.270-0.330 μm±<5%
Capacità
200-500 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 613 nm)
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1