Vai a
FGLP14250
Filtri a membrana in PTFE con pori da 0,22 μm
Fluoropore®, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 filters
Spedizione prevista il28 agosto 2026daMerck S.p.A
1160,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 85 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
1160,00 €
Spedizione prevista il28 agosto 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
parameter
130 °C max. temp., 24 mL/min-cm2 water flow rate, 5 L/min-cm2 air flow rate
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
0.22 μm pore size, 85 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: FGLP
La nostra membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro nelle normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica, portate elevate e una notevole continuità di prestazioni. (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Tipo di filtro: filtro a rete
Application
  • Chiarificazione di soluzioni acide, soluzioni alcaline e solventi
  • Filtrazione e sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio del particolato
  • Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi delle microplastiche
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FHLP14250FHLP09050FHLP02500
parameter
130 °C max. temp., 5 L/min-cm2 air flow rate, 24 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol), >0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
parameter
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley), >60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), 0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
pore size
0.22 μm pore size, 85 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
diam.
142 mm
diam.
142 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13