Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
26020100
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile; sterile-filtered
Shipped in:
ambient
Il prodotto ES-020-B al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine fetus
Quality Segment
antibody form
serum
sterility
sterile; sterile-filtered
product line
FBS Select
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Il siero bovino fetale (FBS) è il supplemento di crescita cellulare ideale e generalmente preferito rispetto agli altri tipi di sieri per colture cellulari. L′alta concentrazione di sostanze nutritive e la combinazione ottimale di fattori di crescita lo rendono il promotore di crescita cellulare più efficace praticamente per qualsiasi sistema di cellule in coltura. Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono potenzialmente in grado di differenziarsi in tessuto osseo, cartilagineo e adiposo e sono oggi al centro dell'attenzione per il possibile sviluppo di terapie cellulari. Questo prodotto è stato selezionato tramite un saggio di crescita clonale ed è risultato idoneo come supplemento per le colture di cellule staminali mesenchimali.
Questo siero è stato ottenuto da sangue prelevato in condizioni asettiche in macelli approvati dall'USDA degli Stati Uniti. Questo siero è stato trattato in maniera asettica e sterilizzato mediante filtrazione negli Stati Uniti. Il paese d'origine del sangue non lavorato (donatore di origine bovina) è situato negli Stati Uniti. Il prodotto è conforme alle normative dell'Unione Europea concernenti gli emoderivati per scopi tecnici. Ogni lotto viene sterilizzato mediante filtrazione e testato per la presenza di micoplasmi, endotossine e virus. Su richiesta è disponibile il Certificato d'Analisi.
Questo siero è stato ottenuto da sangue prelevato in condizioni asettiche in macelli approvati dall'USDA degli Stati Uniti. Questo siero è stato trattato in maniera asettica e sterilizzato mediante filtrazione negli Stati Uniti. Il paese d'origine del sangue non lavorato (donatore di origine bovina) è situato negli Stati Uniti. Il prodotto è conforme alle normative dell'Unione Europea concernenti gli emoderivati per scopi tecnici. Ogni lotto viene sterilizzato mediante filtrazione e testato per la presenza di micoplasmi, endotossine e virus. Su richiesta è disponibile il Certificato d'Analisi.
Application
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Ricerca su cellule staminali
Physical form
Liquido
Preparation Note
Conservare a -20 °C
Analysis Note
Da un saggio di crescita clonale, questo prodotto è risultato idoneo come supplemento per colture di cellule staminali mesenchimali. Per le specifiche complete del prodotto, richiedere il CdA specifico del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siero fetale bovino
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c