Vai a
DPLUS-100H
Ladder di DNA DirectLoad Plus 100 bp High
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
178,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106514
178,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid (Reagent)
Quality Segment
packaging
vial of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
È indicato come marker elettroforetico per il DNA
Preparation Note
Si conserva a -20 °C per un massimo di 24 mesi, a 4 °C per un massimo di 12 mesi o a temperatura ambiente per un massimo di sei mesi.
Other Notes
Il ladder di DNA DirectLoad Plus 100bp High contiene 12 frammenti ottenuti da prodotti di PCR e da DNA a doppio filamento digeriti con gli appropriati enzimi di restrizione equilibrati con Tris-HCl 10 mM (pH 8,0) e EDTA 10 mM dopo estrazione con fenolo.
Il DNA comprende frammenti che vanno da 100 a 3.000 coppie di basi. Le bande da 500 e 1.500 coppie di basi hanno una maggiore intensità per servire da punti di riferimento.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DPLUS-100DPLUS-1KDPLUS-100HS
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
form
liquid (Reagent)
form
liquid (Reagent)
form
liquid (Reagent)
form
liquid (Reagent)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c