Vai a
CFSP002000
Tamponi del campione assorbenti in cellulosa
thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 100 m, pack of 1 roll
Sinonimo/i:
Rotolo di tamponi per campione in fibra di cellulosa C083, Tamponi assorbenti, Tamponi del campione, Tamponi di cellulosa
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 roll
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
61,20 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
32031602
61,20 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pack of 1 roll
Quality Segment
manufacturer/tradename
SureWick®
L
100 m (328 ft)
W
20 mm
filter W × L
20 mm × 100 m
slit W
20 mm
thickness
0.83 mm
shipped in
ambient
General description
I materiali® per tamponi SureWick sono sviluppati e ottimizzati per l′uso nei test diagnostici rapidi a flusso laterale che richiedono un′affidabilità e prestazioni di livello superiore. I materiali® per tamponi SureWick sono ottimizzati per essere usati come tamponi adsorbenti, o tamponi del campione in saggi a flusso laterale. Questa confezione contiene un rotolo da 20 mm x 100 m di materiale tampone in fibre di cellulosa C083.
Application
I materiali® per tamponi SureWick sono ottimizzati per essere usati come tamponi adsorbenti, tamponi coniugati o tamponi del campione in un ampio spettro di applicazioni per test a flusso laterale, compresi i test per malattie infettive (COVID-19, HIV, influenza, malaria, STD etc.), oltre che per la salute femminile, la rivelazione di biomarker, i test per l′abuso di droghe, lo sviluppo di farmaci, le analisi ambientali, le applicazioni in campo agricolo, la sicurezza alimentare, i test di qualità sui prodotti e la salute animale.
Features and Benefits
  • I tamponi in fibra di cellulosa SureWick® sono composti da fibra di cellulosa non tessuta, pura al 100%.
  • Questi tamponi non contengono leganti o colle che possono interferire con le prestazioni dei saggi.
  • Prodotti per garantire una eccellente uniformità, forniscono un flusso di campione affidabile e regolare.
  • Presentano uno spessore, un volume del letto e una qualità della superficie uniformi.
  • Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi.
  • Supporto tecnico eccellente.
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CFSP001700CFSP223000CFSP173000
description
thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 100 m, pack of 1 roll
description
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
description
thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
description
thickness 0.83 mm, filter L × W 1.7 cm × 30 cm, pack of 100 strips
slit W
20 mm
slit W
-
slit W
-
slit W
-
manufacturer/tradename
SureWick®
manufacturer/tradename
SureWick®
manufacturer/tradename
SureWick®
manufacturer/tradename
SureWick®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
packaging
pack of 1 roll
packaging
pack of 1 roll
packaging
pack of 100 sheets
packaging
pack of 100 strips
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
W
20 mm
W
17 mm
W
-
W
17 mm
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)