Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF , plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
material
PVDF , plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
parameter
>5 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
125 μm , typical
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥45.0 psi, air with water at 23 °C
General description
Le membrane Durapore® assicurano portate elevate e alta capacità, con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica.
La nostra membrana Durapore caricata idrofila (CCGL) ha una carica netta positiva che consente al disco di membrana di separare dalla soluzione liquida le particelle cariche negativamente quando sono più piccole della dimensione nominale dei pori del disco.
La nostra membrana Durapore caricata idrofila (CCGL) ha una carica netta positiva che consente al disco di membrana di separare dalla soluzione liquida le particelle cariche negativamente quando sono più piccole della dimensione nominale dei pori del disco.
Tipo di filtro: filtro a rete
Application
Membrana in PVDF idrofilo, 90 mm di diametro, pori da 0,22 µm
Other Notes
Indicazioni per l′uso
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
- Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,22 μm
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13