Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 555,00 € |
Informazioni su questo articolo
555,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Nome del prodotto
anticorpo anti-precursore della proteina C del surfattante (proSP-C, proSurfactant Protein C), serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFTPC(6440), SP5(389058)
General description
Immunogen
Application
- Western blotting: un lotto rappresentativo diluito 1:500 ha rivelato il precursore della proteina C del surfattante (pro-SP-C) in lisato di tessuto polmonare di topo e un frammento di fusione GST-precursore della proteina C del surfattante.
- Analisi ELISA: un lotto rappresentativo diluito 1:50.000 ha rivelato un frammento di fusione GST-precursore della proteina C del surfattante.
- Immunoistochimica (paraffina): un lotto rappresentativo diluito 1:2.000 ha rivelato il precursore della proteina C del surfattante (pro-SP-C) in sezioni di tessuto polmonare di topo.
- N.B: le effettive diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′operatore, poiché sia i campioni che le condizioni sperimentali possono variare.
Metabolismo
Canali ionici e trasportatori
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Cellule epiteliali polmonari di topo
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... SFTPC(6440), SP5(389058) | Gene Information human ... SFTPC(6440) | Gene Information human ... SFTPB(6439) | Gene Information - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under anticorpo anti-precursore della proteina C del surfattante (proSP-C, proSurfactant Protein C)
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?