Vai a
A008-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit (5-port Holder TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S)
5-port Holder TC50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Spedizione prevista il30 luglio 2026daMerck S.p.A
847,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
847,00 €
Spedizione prevista il30 luglio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
Quality Segment
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5
General description
Device Configuration: Multi-sampling
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A009-MA011-MA012-M
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
W
280 mm
W
280 mm
W
280 mm
W
280 mm
H
260–460 mm
H
260–460 mm
H
260–460 mm
H
260–460 mm