Merck
8.56189
H-Pro-Trityl-NovaPEG resin
Novabiochem®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51171641
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
beads
manufacturer/tradename
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Colour (visual): slight yellow to beige to orange
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.40 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)