Documenti fondamentali
8.55140
Sigma-Aldrich
Fmoc-PAL-Linker
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-PAL-Linker
Scegli un formato
1 G
80,50 €
5 G
346,00 €
80,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
80,50 €
5 G
346,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H31NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
80,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
178-180 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(Cc4c(cc(cc4OC)OCCCCC(=O)O)OC)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H31NO7/c1-34-26-15-19(36-14-8-7-13-28(31)32)16-27(35-2)24(26)17-30-29(33)37-18-25-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)25/h3-6,9-12,15-16,25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,32)
ATYUCXIJDKHOPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Barany′s aminomethyl-dimethoxyphenoxyvaleric acid linker [1]. The amino group of this linker can be easily acylated under standard coupling conditions. Following peptide assembly, treatment with 95% TFA containing scavengers releases the desired peptide amide. Studies have shown the acid sensitivity of this linker to be around twice that of the Rink amide linker [2]. There is some evidence to suggest that PAL resins give greater yields in microwave assisted synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Risultati analitici
Color (visual): white to beige to grey
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3