Vai a
8.52014
Fmoc-Nle-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Nle-OH, N-α-Fmoc-L-norleucine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
96,90 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
384,00 €
288,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
8.130,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
96,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fmoc-Nle-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
135-145 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C(/[O-])\OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)/[C@H](CCCC)C(=O)O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/p-1/t19-/m1/s1
InChI key
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-M
General description
Standard building block for introduction of norleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
UV/VIS (E(450 bis 600 nm)): ≤ 50 mAU
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1028
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.521638.520118.52010
Fmoc-Nle-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52014
Fmoc-Nle-OH
Fmoc-D-Nle-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52163
Fmoc-D-Nle-OH
Fmoc-Leu-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52011
Fmoc-Leu-OH
Fmoc-Ile-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52010
Fmoc-Ile-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c