Vai a
8.40076
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
38,60 €
1 L
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
108,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H28N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.37
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
223-775-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
38,60 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
764248292753932353
PTCDI
Sigma-Aldrich
932353
PTCDI
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-35 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaethylenehexamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup