Vai a
8.22285
Sodium nitrite
cryst. for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium nitrite
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
30,20 €
1 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
71,00 €
5 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
217,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
NNaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-555-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Solubility:
820 g/L
30,20 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
synthesis grade
Quality Segment
potency
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
solubility
820 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
237213S2252901903
Sodium nitrite ACS reagent, ≥97.0%
Sigma-Aldrich
237213
Sodium nitrite
Sodium nitrite ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S2252
Sodium nitrite
Sodium nitrite anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
901903
Sodium nitrite
solubility
820 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
anhydrous
mp
280 °C (decomposition)
mp
271 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
9 (20 °C, 100 g/L)
pH
9
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrite
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c