Vai a
8.20261
8-Hydroxyquinoline
for synthesis
Sinonimo/i:
8-Hydroxyquinoline, Oxine, 8-Quinolinol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
77,70 €
1 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
148,00 €
25 kg
Spedizione prevista il29 giugno 2026daMerck S.p.A
1.720,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-711-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
77,70 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
bp
267 °C/1013 hPa
mp
72.5-74.0 °C
solubility
555 mg/L
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2O
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>8-Hydroxyquinoline in luminescent cocrystals for analytical detection:</strong> 8-Hydroxyquinoline is used as an electron donor during the development of luminescent organic cocrystal for the detection of 2,4-dinitroaniline, demonstrating its utility in analytical chemistry applications (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>Extraction and determination of pesticides using 8-Hydroxyquinoline functionalized nanocomposites:</strong> Poly(8-hydroxyquinoline) were utilized for the extraction and determination of organophosphorus pesticides in various environmental samples, showcasing its application in environmental monitoring (Shahsavani and Fakhari, 2024).</li>
<li><strong>8-Hydroxyquinoline in medical imaging and therapy:</strong> 8-Hydroxyquinoline is used as a Schiff base derivative and an auxiliary ligand in the synthesis of the dinuclear lanthanide complex [Ho2(L)2(acac)2(CH3OH)2] (Cong et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 74 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
252565H68781.07098
8-Hydroxyquinoline GR for analysis Reag. Ph Eur
Supelco
1.07098
8-Hydroxyquinoline
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder ((or crystalline powder or flakes))
form
powder (or crystalline powder or flakes)
form
solid
assay
≥99.0% (GC)
assay
98.5%
assay
≥98.5%
assay
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxyquinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
148-24-3
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)