Vai a
8.20122
Benzamidine hydrochloride hydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzamidine hydrochloride hydrate
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 g
Spedizione prevista il29 giugno 2026daMerck S.p.A
35,40 €
26,55 €
25 g
Spedizione prevista il29 giugno 2026daMerck S.p.A
99,20 €
1 kg
Spedizione prevista il29 giugno 2026daMerck S.p.A
996,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2 · xHCl · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-795-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
26,55 €
Prezzo di listino35,40 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Spedizione prevista il29 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80-84 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)/p+1
InChI key
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Intriguing role of water in protein-ligand binding studied by neutron crystallography on trypsin complexes.: This study investigates the interaction of benzamidine hydrochloride hydrate as a serine protease inhibitor, focusing on its binding mechanism in the presence of water molecules. Utilizing neutron crystallography, the research provides insights into the dynamic role of water in enhancing the binding affinity and stability of the inhibitor to trypsin. This understanding is crucial for the design of more effective protease inhibitors in pharmaceutical applications (Schiebel et al., 2018).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Water (K. F.): 7.0 - 13.0 %
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.22194N1626B2417
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
80-84 °C
mp
115 °C (decomposition)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c