Vai a
8.14902
2-Amino-2-cyanoacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Amino-2-cyanoacetamide, ACA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.09
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
229-771-3
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
119-122 °C
InChI
1S/C3H5N3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,5H2,(H2,6,7)
InChI key
JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-cyanoacetamide
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c