Documenti fondamentali
8.10408
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylhydrazine
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylhydrazine, UDMH
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
164 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
249 °C
Potenza
122 mg/kg LD50, oral (rat)
Limite di esplosione
2-45 % (v/v)
P. ebollizione
63-64 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-58 °C
Temp. transizione
flash point 1 °C
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
N,N-Dimethylhydrazine for synthesis. CAS 57-14-7, EC Number 200-316-0, chemical formula (CH₃)₂NNH₂.
Risultati analitici
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.790 - 0.792
Identity (IR):passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)