Vai a
8.02410
p-Benzoquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
p-Benzoquinone, p-Quinone, 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Spedizione prevista il28 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
45,90 €
1 kg
Spedizione prevista il28 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
227,00 €
25 kg
Spedizione prevista il28 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
3610,00 €
50 kg
Spedizione prevista il28 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
6980,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-405-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
45,90 €
Spedizione prevista il28 settembre 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
560 °C
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110-113 °C
solubility
10 g/L
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
p-Benzoquinone can be used as:
  • A free-radical inhibitor.
  • A catalyst to synthesize highly site-selective N1-alkylated benzotriazoles by N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds.[1]
  • A hydrogen acceptor and two electron oxidant in Pd-catalyzed Wacker oxidation of aryl olefins aldehydes.[2]
  • A redox mediator in Pd-catalyzed anaerobic electrooxidative homocoupling of aryl-boron derivatives.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.029401.04610195464
Hydroquinone Technipur®
Sigma-Aldrich
1.04610
Hydroquinone
description
for synthesis
description
for synthesis
description
Technipur®
description
98%
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
vapor pressure
-
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
mp
110-113 °C
mp
209-214 °C
mp
172-175 °C (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzoquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)