Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NC.81
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp