Vai a
69049
Pellet Paint Co-Precipitant
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
125 reactions
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
166,00 €
1000 reactions
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
825,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
12352200
166,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c