Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Spedizione prevista il08 giugno 2026daMerck S.p.A | 181,00 € |
Informazioni su questo articolo
181,00 €
Spedizione prevista il08 giugno 2026Dettagli
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
dichloromethane: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C1CCCCC1)C(=O)NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20-19(22)21-18-15-12-11-13-16-18/h18H,2-17H2,1H3,(H2,20,21,22)
InChI key
POEWFBSYPFIYSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Soluble epoxide hydrolase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Davis, B.B., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 2222.
Morisseau, C., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1599.
Imig, J.D., et al. 2002. Hypertension39, 690.
Argiriadi, M.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15265.
Yu, Z., et al. 2000. Circ. Res.87, 992.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay >95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility dichloromethane: 1 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c