Vai a
217538
β-Carotene
Vitamin A precursor.
Sinonimo/i:
β-Carotene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
95,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H56
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.87
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
95,80 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Merck USA index - 14, 1853
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark red
solubility
DMSO: soluble, cyclohexane: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(=C(C1(C)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(CCCC2(C)C)C)\C)\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
General description
Vitamin A precursor.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Environmental Hazard (N)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1239C97501065480
β-Carotene Vitamin A precursor.
Millipore
217538
β-Carotene
β-Carotene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1239
β-Carotene
β-Carotene synthetic, ≥93% (UV), powder
Sigma-Aldrich
C9750
β-Carotene
Beta Carotene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1065480
Beta Carotene
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥93% (UV)
assay
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, cyclohexane: soluble
solubility
-
solubility
hexane: 1.1 mg/mL, DMSO: 30 μg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Carotene
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
217.9 °F - closed cup
flash_point_c
103.3 °C - closed cup