Vai a
20-190
TBS, 20X
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
161,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
161,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
Application
Research Category
All
Physical form
1M Tris, 3M NaCl, pH 7.4.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
20-19120845-M524753
TBS, 20X
Sigma-Aldrich
20-190
TBS, 20X
10% BSA in TBS
Sigma-Aldrich
20-191
10% BSA in TBS
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3