Vai a
1.14657
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Sinonimo/i:
Ammonium Visual Test Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 tests
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
102,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
102,00 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ammonium Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Quality Segment
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: colorimetric with color card 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
The test measures both ammonium ions and dissolved ammonia in freshwater and seawater. The test kit contains the easy to use colour card.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.080241.144281.14423
Ammonium Test colorimetric, 0.2-5 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Supelco
1.08024
Ammonium Test
Ammonium Test 0.025-0.4 mg/L (NH4+), for use with MQuant®, colorimetric
Supelco
1.14428
Ammonium Test
Ammonium Test colorimetric, 0.2-8 mg/L (NH4+), 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), for use with MQUANT®
Supelco
1.14423
Ammonium Test
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
measuring range
0.2-5 mg/L (NH4+)
measuring range
0.025-0.4 mg/L (NH4+)
measuring range
0.16-6.2 mg/L (NH4-N), 0.2-8 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQuant®
compatibility
for use with MQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3