Vai a
1.12403
Bismuth(III) chloride
98+
Sinonimo/i:
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
220,00 €
165,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
BiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.34
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-123-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
165,00 €
Prezzo di listino220,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.018781.01862224839
Bismuth(III) oxide EMPLURA®
Supelco
1.01862
Bismuth(III) oxide
form
solid
form
solid
form
-
form
powder, chunks or granules
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
230-232 °C
mp
-
mp
820 °C
mp
230-232 °C (lit.)
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
density
-
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c