Merck
1.12352
Tantalum(V) chloride
99+
Sinonimo/i:
Tantalum(V) chloride, Tantalum pentachloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl5Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.21
EC Index Number:
231-755-6
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
potency
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
216-217 °C
density
3.68 g/cm3 at 25 °C
bulk density
2400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Analysis Note
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (gravimetrically): ≥ 99.8 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tantalum(V) chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3